4-Fluor-3-methylbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(4-Fluoro-3-methylphenyl)methanol
005794-1G
005794-5G
005794-10G
FLUO005794-1GEA
69.9
EUR
FLUO005794-1G
FLUO005794-5G
FLUO005794-10G
4-Fluor-3-methylbenzylalkohol
4-Fluor-3-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140,16 g/mol |
MDL:
MFCD01631427 CAS-Nummer: 261951-66-0 |