5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Carvacrol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W224502-100G-K W224502-1KG-K W224502-5KG-K
SIALW224502-100G-KEA 138 EUR
SIALW224502-100G-K SIALW224502-1KG-K SIALW224502-5KG-K
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropyl-2-methylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0,5 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
MDL: MFCD00002236
CAS-Nummer: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
UN: 3265
ADR: 8,III