5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Carvacrol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

282197-10G 282197-50G
SIAL282197-10GEA 62.1 EUR
SIAL282197-10G SIAL282197-50G
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropyl-2-methylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0,5 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
MDL: MFCD00002236
CAS-Nummer: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR