2-Nonin-1-ol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L06380.06 L06380.14
L06380.06EA 96 EUR
L06380.06 L06380.14
2-Nonin-1-ol 96%
2-Nonin-1-ol
Purity: 96% CAS No.: 5921-73-3 Molecular Formula: CH3(CH2)5C≡CCH2OH Formula Weight: 140.23 Refractive Index: 1.4560 Boiling Point: 109-111°/11mm MDL No.: MFCD00041566
Formel: C₉H₁₆O
Siedepunkt: 109…111 °C (11 mmHg)
Dichte: 0,873
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041566
CAS-Nummer: 5921-73-3
EINECS: 227-646-8