4,4'-Isopropylidendiphenol, Supelco®
Lieferant: Merck
239658-250G 239658-50G
SIAL239658-250GEA 223 EUR
SIAL239658-250G 239658-50G
4,4'-Isopropylidendiphenol, Supelco®
4,4'-Isopropylidendiphenol
Formel: C₁₅H₁₆O₂
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155 °C
Dichte: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 227 °C
MDL: MFCD00002366
CAS-Nummer: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 13,01296
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63888e215660c5847e91f6773838f54f30e7191f&vid=63888e215660c5847e91f6773838f54f30e7191f&prid=web&clid=SAPDAM