2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L18161.06 L18161.03
L18161.06EA 406 EUR
L18161.06 L18161.03
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 153254-09-2 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 MDL No.: MFCD01631349
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Molecular Weight: 257,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631349
CAS-Nummer: 153254-09-2