2,4-Dibrom-3-pentanon (Gemisch der Stereoisomere), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
690783-10G
690783-1G
SIAL690783-10GEA
0
EUR
SIAL690783-10G
SIAL690783-1G
2,4-Dibrom-3-pentanon (Gemisch der Stereoisomere), Sigma-Aldrich®
2,4-Dibrom-3-pentanon (Gemisch der Stereoisomere)
Formel:
H₃CBrCHC(O)BrCHCH₃ Molecular Weight: 243,93 g/mol |
MDL:
MFCD00015719 CAS-Nummer: 815-60-1 UN: 3265 ADR: 8,II |