5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazol, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W326704-100G-K W326704-1KG-K W326704-25G-K
SIALW326704-100G-KEA 276 EUR
SIALW326704-100G-K SIALW326704-1KG-K SIALW326704-25G-K
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol, Sigma-Aldrich®
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol
Formel: C₇H₉NOS
Molecular Weight: 155,22 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005331
CAS-Nummer: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0