5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazol, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-on
002762-5G
002762-25G
FLUO002762-5GEA
0
EUR
FLUO002762-5G
FLUO002762-25G
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol
Formel:
C₇H₉NOS Molecular Weight: 155.22 g/mol Siedepunkt: 228 Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00005331 CAS-Nummer: 38205-60-6 EINECS: 253-826-0 |