(±)-β-Citronellol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Citronellol
A19016.22
A19016.36
A19016.22EA
36
EUR
A19016.22
A19016.36
(±)-β-Citronellol 95%
(±)-β-Citronellol
Purity: 95%
CAS No.: 106-22-9
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4575
Odour: Pleasant
Melting Point:
Formel:
C₁₀H₂₀O Molecular Weight: 156,27 g/mol Siedepunkt: 221…222 °C Schmelzpunkt: < –20 °C Dichte: 0,858 Flammpunkt: 98 °C (208 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002935 CAS-Nummer: 106-22-9 EINECS: 203-375-0 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,2330 |