(±)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-Citronellol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C83201-100G C83201-5G
SIALC83201-100GEA 57.7 EUR
SIALC83201-100G SIALC83201-5G
(±)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
(±)-β-Citronellol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
MDL: MFCD00002935
CAS-Nummer: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02354

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR