2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L20103.03
L20103.06
L20103.03EA
44.1
EUR
L20103.03
L20103.06
2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 96%
CAS No.: 254993-59-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 110-112°
Beilstein Reference: 9263388
Formel:
C₇H₅BClF₃O₂ Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684337 CAS-Nummer: 254993-59-4 |