2-Chlor-4-fluorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27591.14
H27591.06
H27591.03
H27591.14EA
669
EUR
H27591.14
H27591.06
H27591.03
2-Chlor-4-fluorphenylboronsäure ≥98%
2-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 313545-72-1
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
MDL No.: MFCD02684295
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174,37 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684295 CAS-Nummer: 313545-72-1 |