2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L20104.03
L20104.06
L20104.03EA
46.8
EUR
L20104.03
L20104.06
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 96%
CAS No.: 182344-18-9
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
MDL No.: MFCD00797335
Formel:
C₇H₅BClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00797335 CAS-Nummer: 182344-18-9 |