2-Acetylphenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Acetylbenzolboronsäure, Dihydroxy(2-acetylphenyl)boran, (2-Acetylphenyl)metaborsäure
358820010 358820050 358820250
ACRO358820010EA 51.7 EUR
ACRO358820010 ACRO358820050 ACRO358820250
2-Acetylphenylboronsäure 96%
2-Acetylphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₃
Molecular Weight: 163.97
Schmelzpunkt: 170 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01321263
CAS-Nummer: 308103-40-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %