2-Ethoxynicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
009781-25G 009781-100G 009781-5G
FLUO009781-25GEA 121 EUR
FLUO009781-25G FLUO009781-100G FLUO009781-5G
2-Ethoxynicotinsäure
2-Ethoxynicotinsäure
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167.16 g/mol
MDL: MFCD00128788
CAS-Nummer: 35969-54-1