Ammoniumeisen(III)citrat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
83887.290EA 121 EUR
83887.290 83887.360
Ammoniumeisen(III)citrat, TECHNICAL
Ammoniumeisen(III)citrat
Formel: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013099
CAS-Nummer: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as Fe) 14 - 16 %