Eisen(III)citrat Monohydrat 18-20% (Fe-Basis), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Citronensäure Eisen(III)salz Monohydrat, Eisen(III)-citrat tribasisch Monohydrat, Eisen(III)-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
44941-1KG 44941-2.5KG 44941-250G
44941-1KGEA 256 EUR
44941-1KG 44941-2.5KG 44941-250G
Eisen(III)citrat Monohydrat 18-20% (Fe-Basis), Supelco®
Eisen(III)citrat Monohydrat
Formel: C₆H₅FeO₇·H₂O
Molecular Weight: 262,96 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013098
CAS-Nummer: 2338-05-8
EINECS: 249-117-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3ffd2085fc47373ffb977a8f2aa6a56bb0f95d&vid=9e2b17117cfa224eab3aa5eb515187755f2495fe&prid=web&clid=SAPDAM