2-Methoxynicotinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13193.03
A13193.06
A13193.03EA
17
EUR
A13193.03
A13193.06
2-Methoxynicotinsäure ≥98%
2-Methoxynicotinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 16498-81-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 147-151°
MDL No.: MFCD00085110
Formel:
C₇H₇NO₃ Schmelzpunkt: 147…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085110 CAS-Nummer: 16498-81-0 |