2-Methoxynicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Methoxy-3-pyridincarbonsäure, 2-Methoxypyridin-3-carbonsäure
KM01841.1 KM01841.10
MAYBKM01841.1EA 0 EUR
MAYBKM01841.1 MAYBKM01841.10
2-Methoxynicotinsäure
2-Methoxynicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
MDL: MFCD00085110
CAS-Nummer: 16498-81-0