2-Methoxynicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methoxy-3-pyridincarbonsäure, 2-Methoxypyridin-3-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632767-1G 632767-5G
SIAL632767-1GEA 35 EUR
SIAL632767-1G SIAL632767-5G
2-Methoxynicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methoxynicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
MDL: MFCD00085110
CAS-Nummer: 16498-81-0