2-Methylnicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methyl-3-pyridincarbonsäure, 2-Methylpyridin-3-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325228-1G 325228-5G
SIAL325228-1GEA 46.5 EUR
SIAL325228-1G SIAL325228-5G
2-Methylnicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methylnicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
MDL: MFCD00013449
CAS-Nummer: 3222-56-8