2-Tolylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23154.03 B23154.06
B23154.03EA 39.6 EUR
B23154.03 B23154.06
2-Tolylboronsäure ≥98%
2-Tolylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 16419-60-6 Molecular Formula: C7H9BO2 Formula Weight: 135.96 Melting Point: ca 162-164° Beilstein Reference: 2935796
Formel: C₇H₉BO₂
Schmelzpunkt: ∼ 162…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00093526
CAS-Nummer: 16419-60-6