2-Tolylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylbenzolboronsäure, 2-Methylphenylboronsäure, (2-Methylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-methylphenyl)boran
309260010
AC30926.10
309260050
ACRO309260010EA
30.6
EUR
ACRO309260010
MAYBAC30926.10
ACRO309260050
2-Tolylboronsäure 95%
2-Tolylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂ Molecular Weight: 135.96 g/mol Schmelzpunkt: 164…165 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00093526 CAS-Nummer: 16419-60-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 166 °C |
Additional info | May contain varying amounts of anhydrides |
HPLC | ≥94 % |