2-Tolylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methylbenzolboronsäure, 2-Methylphenylboronsäure, (2-Methylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-methylphenyl)boran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
393606-1G 393606-25G 393606-5G
SIAL393606-1GEA 41.6 EUR
SIAL393606-1G SIAL393606-25G SIAL393606-5G
2-Tolylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Tolylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂
Molecular Weight: 135,96 g/mol
Schmelzpunkt: 160…166 °C
MDL: MFCD00093526
CAS-Nummer: 16419-60-6