2-Noninsäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl-2-noninoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W272604-100G-K
W272604-1KG-K
SIALW272604-100G-KEA
147
EUR
SIALW272604-100G-K
SIALW272604-1KG-K
2-Noninsäuremethylester, Sigma-Aldrich®
2-Nonynoic acid methyl ester
Formel:
C₁₀H₁₆O₂ Molecular Weight: 168.24 g/mol |
MDL:
MFCD00009547 CAS-Nummer: 111-80-8 EINECS: 203-909-2 |