2-Phenoxynicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
BTB02988.1 BTB02988.10 BTB02988.50
MAYBBTB02988.1EA 0 EUR
MAYBBTB02988.1 MAYBBTB02988.10 MAYBBTB02988.50
2-Phenoxynicotinsäure
2-Phenoxynicotinsäure
Formel: C₁₂H₉NO₃
MDL: MFCD00014629
CAS-Nummer: 35620-71-4
EINECS: 252-647-5