2-Phenylpiperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
022075-1G 022075-5G
FLUO022075-1GEA 209 EUR
FLUO022075-1G FLUO022075-5G
2-Phenylpiperidin
2-Phenylpiperidin
Formel: C₁₁H₁₅N
Molecular Weight: 161,25 g/mol
MDL: MFCD00270125
CAS-Nummer: 3466-80-6
EINECS: 222-422-6