(±)-3-Buten-1,2-diol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (R,S)-1-Buten-3,4-diol, (±)-1-Buten-3,4-diol, (±)-3,4-Dihydroxy-1-buten, (R,S)-3-Buten-1,2-diol, (R,S)-3,4-Dihydroxy-1-buten

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

488216-100ML 488216-25ML
SIAL488216-100MLEA 895 EUR
SIAL488216-100ML SIAL488216-25ML
(±)-3-Buten-1,2-diol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Buten-1,2-diol
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,047 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00239410
CAS-Nummer: 497-06-3
EINECS: 207-835-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR