3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)metaborsäure, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolboronsäure, Dihydroxy(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)boran
351360010 351360050
ACRO351360010EA 34 EUR
ACRO351360010 ACRO351360050
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure 95%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Molecular Weight: 257.93 g/mol
Schmelzpunkt: 219…226 °C
MDL: MFCD00051850
CAS-Nummer: 73852-19-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 226 °C
Titration with NaOH 94 to 108 %