3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
005569-1G 005569-5G 005569-25G
FLUO005569-1GEA 0 EUR
FLUO005569-1G FLUO005569-5G FLUO005569-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₅BF₆O₂
MDL: MFCD00051850
CAS-Nummer: 73852-19-4