Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W230308-1KG-K W230308-20KG-K W230308-9KG-K
SIALW230308-1KG-KEA 110 EUR
SIALW230308-1KG-K SIALW230308-20KG-K SIALW230308-9KG-K
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₆O
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –10 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006997
CAS-Nummer: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346