Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C83007-100ML
C83007-500ML
C83007-5ML
SIALC83007-100MLEA
65
EUR
SIALC83007-100ML
SIALC83007-500ML
SIALC83007-5ML
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152.24 g/mol Siedepunkt: 229 Schmelzpunkt: < –10 °C Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 98 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006997 CAS-Nummer: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Merck Index: 13,02346 |