Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal
110440050 110441000 110445000
ACRO110440050EA 25 EUR
ACRO110440050 ACRO110441000 ACRO110445000
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 95%
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 229
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.889 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006997
CAS-Nummer: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.886 to 0.893 kg/l
GC ≥94 %