Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02489.0005
8.02489.0250
8.02489.5000
8.02489.0005EA
25.5
EUR
8.02489.0005
8.02489.0250
8.02489.5000
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152,24 g/mol Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < –10 °C Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006997 CAS-Nummer: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Merck Index: 13,02346 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.42 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 152.23 g/mol |
Boiling Point | 227 - 229 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 98 °C |
Refractive Index | 1.4872 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 4.3 - 9.9 %(V) |
Density | 0.89 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 225 °C |