(±)-Citronellal 93% pract.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
405291000
405295000
ACRO405291000EA
32.2
EUR
ACRO405291000
ACRO405295000
(±)-Citronellal 93% pract.
(±)-Citronellal
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154,25 g/mol Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 0,86 g/cm³ Flammpunkt: 78 °C |
MDL:
MFCD00038090 CAS-Nummer: 106-23-0 EINECS: 203-376-6 Merck Index: 13,02353 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | to light green-yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥91 % |
Specific gravity | 0.85 to 0.87 g/ml (20°C) |