(±)-Citronellal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (±)-3,7-Dimethyl-6-octenal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14575.0100 8.14575.0500
8.14575.0100EA 32.4 EUR
8.14575.0100 8.14575.0500
(±)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
(±)-Citronellal
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,8548 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038090
CAS-Nummer: 106-23-0
EINECS: 203-376-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02353

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (88 °C)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.446 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 4.5 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 202 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR