(±)-Citronellal 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
L15753.AE
L15753.AP
L15753.AEEA
30.5
EUR
L15753.AE
L15753.AP
(±)-Citronellal 96%
(±)-Citronellal
Purity: 96%
CAS No.: 106-23-0
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 206-208°
Beilstein Reference: 1720789
Merck Reference: 14,2329
MDL No.: MFCD00038090
Formel:
C₁₀H₁₈O Siedepunkt: 206…208 °C Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 0,860 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038090 CAS-Nummer: 106-23-0 EINECS: 203-376-6 Merck Index: 14,2329 |