3-Amino-4-methylcapronsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
8T-0052.500 8T-0052.1 8T-0052.5 8T-0052.10
BIOT8T-0052.500EA 0 EUR
BIOT8T-0052.500 BIOT8T-0052.1 BIOT8T-0052.5 BIOT8T-0052.10
3-Amino-4-methylcapronsäure
3-Amino-4-methylcapronsäure
Formel: C₇H₁₅NO₂
MDL: MFCD03305808
CAS-Nummer: 40469-87-2