3-Amino-5-methylcapronsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
3-Amino-5-methylhexansäure
8T-0019.500
8T-0019.1
8T-0019.5
8T-0019.10
BIOT8T-0019.500EA
0
EUR
BIOT8T-0019.500
BIOT8T-0019.1
BIOT8T-0019.5
BIOT8T-0019.10
3-Amino-5-methylcapronsäure
3-Amino-5-methylcapronsäure
Formel:
C₇H₁₅NO₂ Molecular Weight: 145,2 g/mol Schmelzpunkt: 227 °C |
MDL:
MFCD01863281 CAS-Nummer: 3653-34-7 |