3-Aminophenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Dihydroxy(3-aminophenyl)boran, 3-Aminobenzolboronsäure, (3-Aminophenyl)metaborsäure
021277-5G 021277-25G
FLUO021277-5GEA 76.2 EUR
FLUO021277-5G FLUO021277-25G
3-Aminophenylboronsäure
3-Aminophenylboronsäure
Formel: C₆H₈BNO₂
Molecular Weight: 136.95 g/mol
MDL: MFCD00007755
CAS-Nummer: 30418-59-8
EINECS: 250-189-0