3-Aminophenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Dihydroxy(3-aminophenyl)boran, 3-Aminobenzolboronsäure, (3-Aminophenyl)metaborsäure
A02-M130.2
A02-M130.10
CHMPA02-M130.2EA
0
EUR
CHMPA02-M130.2
CHMPA02-M130.10
3-Aminophenylboronsäure
3-Aminophenylboronsäure
Formel:
C₆H₈BNO₂ Molecular Weight: 136,95 g/mol |
MDL:
MFCD00007755 CAS-Nummer: 30418-59-8 EINECS: 250-189-0 |