3-Aminophenylboronsäure Monohydrat 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Dihydroxy(3-aminophenyl)boran Monohydrat, (3-Aminophenyl)metaborsäure Monohydrat, 3-Aminobenzolboronsäure Monohydrat

352760010 352760050
ACRO352760010EA 48.5 EUR
ACRO352760010 ACRO352760050
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat 98%
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
Formel: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Molecular Weight: 154,96 g/mol
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149554
CAS-Nummer: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR