3-Acetylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (3-Acetylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-acetylphenyl)boran, 3-Acetylbenzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470813-25G 470813-5G
SIAL470813-25GEA 206 EUR
SIAL470813-25G SIAL470813-5G
3-Acetylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Acetylphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₃
Molecular Weight: 163,97 g/mol
MDL: MFCD01074678
CAS-Nummer: 204841-19-0