3-Piperidinol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Hydroxypiperidin, Piperidin-3-ol
L01333.04 L01333.09 L01333.18
L01333.04EA 20.5 EUR
L01333.04 L01333.09 L01333.18
3-Piperidinol ≥98%
3-Piperidinol
Purity: 98+% CAS No.: 6859-99-0 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Odour: Amine-like pH: 11.5-11.7 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 67-69°/2mm Beilstein Reference: 102696 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00014591
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
MDL: MFCD00014591
CAS-Nummer: 6859-99-0
EINECS: 229-957-4
UN: 3263
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable