3-Piperidinol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Hydroxypiperidin, Piperidin-3-ol

56210-10G 56210-50G
SIAL56210-10GEA 60.7 EUR
SIAL56210-10G SIAL56210-50G
3-Piperidinol, Sigma-Aldrich®
3-Piperidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 113…116 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…59 °C
MDL: MFCD00014591
CAS-Nummer: 6859-99-0
EINECS: 229-957-4
UN: 3263
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR