3-Iodphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011041-5G
011041-1G
FLUO011041-5GEA
201
EUR
FLUO011041-5G
FLUO011041-1G
3-Iodphenylboronsäure
3-Iodphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BIO₂ |
MDL:
MFCD01319015 CAS-Nummer: 221037-98-5 |