3-Tolylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
393614-1G 393614-5G
SIAL393614-1GEA 29.2 EUR
SIAL393614-1G SIAL393614-5G
3-Tolylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Tolylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂
Schmelzpunkt: 165 °C
MDL: MFCD00040198
CAS-Nummer: 17933-03-8