4-(Brommethyl)phenylboronsäure tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Brommethyl)benzolboronsäure, (4-(Brommethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-(brommethyl)phenyl)boran
L19953.03
L19953.06
L19953.03EA
89
EUR
L19953.03
L19953.06
4-(Brommethyl)phenylboronsäure tech. 85%, technische Qualität
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Purity: 85%
CAS No.: 68162-47-0
Molecular Formula: C7H8BBrO2
Formula Weight: 214.85
Melting Point: ca 145-150°
Beilstein Reference: 3030979
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01318113
Formel:
C₇H₈BBrO₂ Molecular Weight: 214,85 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 145…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318113 CAS-Nummer: 68162-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |