Piperonylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-benzodioxol, 3,4-(Methylendioxy)benzylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P49406-100G P49406-25G
SIALP49406-100GEA 128 EUR
SIALP49406-100G SIALP49406-25G
Piperonylalkohol, Sigma-Aldrich®
Piperonylalkohol
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 282
Schmelzpunkt: 51…54 °C
MDL: MFCD00005836
CAS-Nummer: 495-76-1
EINECS: 207-808-4